Innstøpningskassett, Histosette® I, M493
Leverandør: Simport Scientific
M493-2 M493-4 M493-5 M493-6 M493-7 M493-8 M493-9 M493-10 M493-11 M493-12 M493-3
720-0919EA 4100 NOK
720-0919 720-0921 720-0922 720-0923 720-0924 720-0925 720-0926 720-0916 720-0917 720-0918 720-0920
Innstøpningskassett, Histosette® I, M493
Innstøpningskassetter Biopsikassetter
Acetylpolymer.
  • Ikke behov for biopsipads
  • Motstandsdyktig mot histologiske løsemidler
  • Integrert lokk
  • 45° skrivefelt i front