Kassett for vevsprosessering/-innstøping, Histosette® II, M485
Leverandør: Simport Scientific
M485-11 M485-2 M485-3 M485-5 M485-6 M485-4 M485-10 M485-12 M485-7 M485-8 M485-9
720-0224EA 1375 NOK
720-0224 720-0226 720-0227 720-0229 720-0230 720-0228 720-0223 720-0225 720-0231 720-0232 720-0233
Kassett for vevsprosessering/-innstøping, Histosette® II, M485
Innstøpningskassetter Vevsbehandlingskassetter
Acetylpolymer. Ligner på M492, men dekslene er allerede fjernet fra kassettene og pakket separat i esken.
  • Praktisk for kassettmerkingsinstrumenter siden dekslene allerede er fjernet