Modulære oppbevaringsskuffer
Leverandør: Simport Scientific
M495-6 M495-6C
720-0280EA 2725 NOK
720-0280 720-0281
Modulære oppbevaringsskuffer
Bokser Oppbevaringsbokser
Storage drawers from PS. Permanent storage of up to 165 embedding rings or 250 cassettes per drawer.
  • Kanter som kan kobles sammen for stabling
  • ID-merker er inkludert