Engangs bunnformer
Leverandør: Simport Scientific
M475-1 M475-3 M475-10 M475-4 M475-5 M475-2
720-0820EA 4325 NOK
720-0820 720-0822 720-0208 720-0823 720-0824 720-0821
Engangs bunnformer
Støpeformer Former for histologi
Disse engangsformene i PVC gir enkel og praktisk betjening. De kan kastes etter bruk, men er også sterke nok til å gjenbrukes.
  • Utmerket termisk utveksling
  • Glatt interiør
  • Avrundede hjørner
De er tilgjengelige i samme forskjellige størrelser som metallformer og kan brukes med samme stiler eller typer kassetter og innstøpningsringer.
Leveringsinformasjon: Hver kasse inneholder to dispenserbokser med 500 basisformer.