Innbyggingsringer
Leverandør: Simport Scientific
M460 M460-3 M460-4 M460-5 M460-6
720-0815EA 1875 NOK
720-0815 720-0816 720-0817 720-0818 720-0819
Innbyggingsringer
Innstøpningskassetter Innbyggingsringer
Polystyren. Disse innbyggingsringene egner seg til å oppbevare og identifisere vevsprøveblokker og passer godt i mikrotom-chuck-adaptere.
  • Det etsede skrivefeltet på ringen er merket med et identifikasjonsnummer og er plassert på toppen av prøveblokken
  • Ekstra parafin blir helt inn i støpeformen for å feste ringen til vevsblokken
  • Innbyggingsringen oppbevarer vevsprøven trygt i mikrotom-chuck-adapteren for inndeling og identifiserer deretter prøven under oppbevaring