Homogenisator, Dounce
Leverandør: DWK Life Sciences
357546 357538 357542 357544
432-1273EA 13525 NOK
432-1273 432-1270 432-1271 432-1272
Homogenisator, Dounce
Homogenisatorer Vevshomogenisatorer
Borsilikatglass. Lagd for å bevare en høy andel cellekjerner og mitokondrier i bløtvev. Under drift er støterkulen omgitt av væske, noe som hindrer varmeutvikling. Redusert friksjon.
  • Homogenisatoren har stor beholder med helletut
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Sertifiseringer: Wheaton 33®, lavekstraherbart borsilikatglass (i samsvar med standardene ASTM type I, klasse A og USP type I).
Leveringsinformasjon: Hver homogenisator leveres med to pistiller med forskjellige diametere.More Product Information