Homogenisator, Tenbroeck Type
Leverandør: DWK Life Sciences
357422 357424 357426 357421 357428
432-1276EA 7800 NOK
432-1276 432-1277 432-5000 432-1275 432-5001
Homogenisator, Tenbroeck Type
Homogenisatorer Vevshomogenisatorer
Borsilikatglass. Homogenisator med utskiftbare, nøyaktig tilpassede pistiller og beholdere for vev som lever, tarmer og hjerte.
  • Hult håndtak som kan fylles med is
  • Utvidet beholder med hellekant
  • Klaring mellom pistill og beholder på 0,1 - 0,15 mm
Wheaton 33®, lavekstraherbart borsilikatglass (i samsvar med standardene ASTM type I, klasse A og USP type I).
Sertifiseringer: Wheaton 33®, lavekstraherbart borsilikatglass (i samsvar med standardene ASTM type I, klasse A og USP type I).