Homogenisator, mikro
Leverandør: DWK Life Sciences
357844 357848
432-1280EA 4950 NOK
432-1280 432-1281
Homogenisator, mikro
Homogenisatorer Vevshomogenisatorer
Borsilikatglass. Lagd for manuelle hånddrift. Minner om Potter-Elvehjem-typen som er laget utelukkende av glass, men i mikrostørrelse for ekstreme presisjon arbeide.
  • Beholder med helletut
  • Klaringen mellom pistill og beholder er fra 0,1 til 0,15 mm
Wheaton 33®, lavekstraherbart borsilikatglass (i samsvar med standardene ASTM type I, klasse A og USP type I).
Wheaton 33®, lavekstraherbart borsilikatglass (i samsvar med standardene ASTM type I, klasse A og USP type I).
Sertifiseringer: Wheaton 33®, lavekstraherbart borsilikatglass (i samsvar med standardene ASTM type I, klasse A og USP type I).