Homogenisator, konisk
Leverandør: DWK Life Sciences
358103 358107 358111 358115 358110 358106 358102 358109 358113 358105 358101 358114
432-1285EA 4650 NOK
432-1285 432-1286 432-1287 432-1288 432-5053 432-5051 432-5049 432-5052 432-5054 432-5050 432-5048 432-5055
Homogenisator, konisk
Homogenisatorer Vevshomogenisatorer
Borsilikatglass. Homogenisator for hånddrift med konisk overflate som gjør det mulig med innledende størrelsesreduksjon, etterfulgt av passering gjennom beholderdelen for det endelige homogeniseringstrinnet. Kverneffektiviteten er forbedret og mindre tid er nødvendig sammenlignet med Tenbroeck- og Potter-Elvehjem-modellene. For hjerte-, lunge-, hud- og plantevev.
  • Klaringen mellom pistill og beholder er 0,1 til 0,15 mm
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Sertifiseringer: Wheaton 33®,More Product Information