Homogenisator, konisk
Leverandør: DWK Life Sciences
358133 358137 358141 358145 358132 358144 358143 358140 358139 358136 358135 358131
432-1290EA 4000 NOK
432-1290 432-1291 432-1292 432-1293 432-1294 432-5062 432-5061 432-5060 432-5059 432-5058 432-5057 432-5056
Homogenisator, konisk
Homogenisatorer Vevshomogenisatorer
Beholder i borsilikatglass, PTFE-pistill med stang av rustfritt stål. Homogenisator for hånddrift og motordrift med konisk overflate som gjør det mulig med innledende størrelsesreduksjon, etterfulgt av passering gjennom sylinderdelen for det endelige homogeniseringstrinnet. Kverneffektiviteten er forbedret og mindre tid er nødvendig sammenlignet med Tenbroeck- og Potter-Elvehjem-modellene. For bløtvev som hjernen.
  • Klaringen mellom beholder og pistill 0,1 til 0,15 mm
Stangen av rustfritt stål Ø 6,3 mm passer inn i kjoksen på røremotor.
Sertifiseringer: Wheaton 33-borsilikatglass med lavt nivå av ekstraherbare stoffer (oppfyller ASTM Type I klasse A og USP Type I-standarder).