Homogenisator, Potter-Elvehjem
Leverandør: DWK Life Sciences
357969 358028 357966 357974 358033 357971 357979 358038 357976 357984 358043 357981 357989 358048 357986 357994 358053 357991
432-5011EA 8525 NOK
432-5011 432-5031 432-5010 432-5013 432-5034 432-5012 432-5015 432-5037 432-5014 432-5017 432-5040 432-5016 432-5019 432-5043 432-5018 432-5021 432-5046 432-5020
Homogenisator, Potter-Elvehjem
Homogenisatorer Vevshomogenisatorer
Beholder i borsilikatglass, PTFE-pistill med stang av rustfritt stål. Profilert PTFE-pistill sprer homogenat inn i beholderen på en mer effektiv måte. Presist konstruert med fullstendig utbyttbare deler.
  • Klaringen mellom pistill og beholder er 0,1 til 0,15 mm
  • Stang av rustfritt stål Ø 6,3 mm
  • Autoklaverbar
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Sertifiseringer: Wheaton 33-borsilikatglass med lavt nivå av ekstraherbare stoffer (oppfyller ASTM Type I klasse A og USP Type I-standarder)