Fargesystemer, EasyDip™
Leverandør: Simport Scientific
M900-12AS M905-12DGY M900-12B M900-12G M900-12P M900-12W M900-12Y M906 M906-12AS
720-0791EA 2425 NOK
720-0791 720-0793 720-0792 720-0794 720-0795 720-0796 720-0797 630-1540 SIMPM906-12AS
Fargesystemer, EasyDip™
Fargebokser
Systemet for farging av lysbildene er laget av acetalplast.
  • Krukker kan festes løst til hverandre for å bevare samme rekkefølge når de beveges rundt
  • Bred stabil sokkel for stabilitet, og senket innside for å redusere reagensvolumet
  • Finnes i fem farger for å gjøre det enkelt å identifisere innholdet eller bruksområdene
Objektglassfargingssystemet har to komponenter: En firkantet fargekrukke og et vertikalt objektglasstativ med 12 posisjoner. Fargekrukken er fremstilt av motstandsdyktig acetalplast og vil motstå de fleste fargemidler, inkludert alkohol og xylen, men ikke fenol. Autoklaverbar og derfor egnet til spesialfarging, frysesnitt og spesialprosesser.
Volume: 80 ml
W×D×H: 76×64×92 mm
Bestillingsinformasjon: The staining jars and staining rack are sold separately, except for the assorted package (720-0791), which contains one jar of each colour (blue, green, pink, white, yellow) and a rack. The EasyDip aluminum holder is designed to hold six EasyDip slide staining jars. The EasyDip slide staining kit (SIMPM906-12AS) contains 6 jars (blue, green, pink, 2xwhite, yellow), an anodized aluminium rack, and one slide staining rack.