Beholder med snap-on lokk, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
7142-0015 7142-0020
216-4429EA 1575 NOK
216-4429 216-4430
Beholder med snap-on lokk, Nalgene®
Tønner, fat, trommer
HDPE, gjennomskinnelig.
  • God kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig fra -100 til +120 °C
  • Praktiske håndtak, stables
For lagring og transport av faste og flytende materialer, prøver og generell laboratorieutstyr. Med tett forsegling. Godkjent av National Sanitation Foundation (NSF) for oppbevaring og transport av mat og drikke.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement