VWR®, Laboratoriejekker
Leverandør: VWR Collection
245-0004EA 2825 NOK
245-0004 245-0005 245-0006 245-0007 245-0008 245-0009
VWR®, Laboratoriejekker
Laboratoriejekker
Aluminium, med eloksert farge. Med M 10-gjenget senterhull i topplaten for festing av stativstenger (fra og med artikkelnummer 245-0006).
  • Jevn justering av arbeidshøyder
  • Svært stabil
  • Svært solid
  • Korrosjonsbestandig og upåvirkelig for en rekke kjemikalier