VWR®, Accessories for Laboratory Jacks
Leverandør: VWR Collection
245-0014EA 3525 NOK
245-0014 245-0015 245-0016 245-0017 245-0018 245-0019 245-0020 245-0021
VWR®, Accessories for Laboratory Jacks
Laboratoriejekker
Ekstra plate: Aluminium, eloksert i grått/svart. Øker størrelsen på arbeidsflaten.
Stativplate: Aluminium, eloksert i grått/svart. For å feste til stativstang.
Stativstenger: Aluminium, eloksert i gult. Kan bare brukes i forbindelse med de to platene 245-0017, 650 mm lange, 12 mm diameter.
Stativfeste: Aluminium, eloksert. For festing av laboratoriestativer til stativstenger osv.
Aluminium, anodised yellow. Can only be used in conjunction with the two extension panels 245-0017, 650 mm long, 12 mm diameter.