Taburetter, flyttbare, metall
Leverandør: WEDO WERNER DORSCH
212103 212137 212.101 212.102
139-1176EA 2975 NOK
139-1176 139-1187 139-9926 139-9927
Taburetter, flyttbare, metall
Stiger og krakker
Fremstilt av sterkt, pulverbelagt stål og montert på tre hjul, som gjør det enkelt å flytte. Hjulene trekkes inn under bruk, noe som gir en stabil plattform.
  • Sklisikre gummimatter, bly- og kadmiumfri lakk
  • TÜV GS-godkjent, støtter opptil 150 kg
  • Knepplåsmontering, ingen verktøy er nødvendig
EN 14183 (DIN 4569)
Sertifiseringer: EN 14183 (DIN 4569).