Skammel, mobile, plast, STEP
Leverandør: WEDO WERNER DORSCH
212200 212212 212237 212202 212203
139-9801EA 469.84 NOK
139-9801 139-9803 139-9804 139-0628 139-0805
Skammel, mobile, plast, STEP
Stiger og krakker
Skammelen er solid og produsert av resirkulerbart UV-bestandig PP og montert på tre hjul for fullstendig mobilitet. Hjulene trekkes inn under bruk for å gi en stabil plattform.
  • For bruk opptil 150 kg
  • Knepplåsmontering, ingen verktøy er nødvendig
EN 14183 (DIN 4569), TÜV GS approved.
Sertifiseringer: EN 14183 (DIN 4569), TÜV GS-godkjent.
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale