Halvmasker for partikkelfiltrering, til engangsbruk, FFP1/FFP2/FFP3, 4000-serien
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
1005605 1005608 1005611 1005614 1005630
111-1273EA 505 NOK
111-1273 111-1274 111-1277 111-1278 111-1279
Halvmasker for partikkelfiltrering, til engangsbruk, FFP1/FFP2/FFP3, 4000-serien
Respiratorer Engangsmasker Støvmasker
Sammenleggbare vernemasker som er pakket enkeltvis, med de eksklusive egenskapene fra Willson 5000-serien: ultra-myk forsegling, ny utåndingsventil, lateks, PVC og silikon-frie materialer.
  • Det finnes fem modeller i flatpakket stil i hygieniske poser som er pakket hver for seg, med brukerveiledning
  • Kan oppbevares praktisk i en lomme
  • Sammenfoldingsmekanismen hindrer at kontaminerende stoffer slipper til i maskene når de ikke er i bruk
  • Hakestykket er spesielt utformet slik at brukeren kan bevege seg som normalt ved snakking
EN149:2001
Sertifiseringer: EN 149:2001