Halvmasker for partikkelfiltrering, til engangsbruk, FFP1/FFP2, Classical- og Comfort-serien
Leverandør: 3M
8710 8810 8812 8822
111-0100EA 710 NOK
111-0100 111-3001 111-0101 111-0102
Halvmasker for partikkelfiltrering, til engangsbruk, FFP1/FFP2, Classical- og Comfort-serien
Respirators Engangsmasker Støvmasker
Konveks form, utforming med to stropper, neseforsegling i skumgummi og neseklemme i aluminium sikrer god ansiktsforsegling for en rekke ansiktsstørrelser.
  • Gir lett, effektiv, behagelig og hygienisk vernemaskebeskyttelse
  • Holdbar kollaps-resistent innermaske
  • Fritatt fra kostbare og tidkrevende vedlikeholdskrav
EN 149:2001; EU Directive 89/686; 10/11B
Sertifiseringer: EN 149:2001; 89/686; 10/11B
NB: *Universal