Halv maske, Valuair
Leverandør: Honeywell Safety
Valuair
111-3520EA 380 NOK
111-3520 111-3524 111-1348 111-3525
Halv maske, Valuair
Respiratorer Flerbruksmasker Halvmasker
Gjenbruk
Economy: Halvmasker uten silikon i et materiale som kombinerer komfort og eksepsjonell ugjennomtrengelighet for beskyttelse av ansiktet.
Premier: Ansiktsmaske av myk silikon gir god fleksibilitet, komfort og motstandsdyktighet.
Åpning for utslipp av svette for å hindre hudirritasjon
Enkel festemekanisme.
  • Dobbeltsidig filtersystem sikrer bedre sikt
  • Enkel, sikker tilpasning med klikkmekanisme
Filtertilkobling: dobbel bajonett
Economy: 109 g; Premier: 140 g
Filtertilkobling, dobbel bajonett
Vekt: 109 g (størrelse M)
Premier
Sertifiseringer: EN 140
  • Ansiktsmaske av myk silikon gir god fleksibilitet, komfort og motstandsdyktighet.
  • Åpning for utslipp av svette for å hindre hudirritasjon
  • Enkel festemekanisme
Vekt: 140 g (størrelse M)
EN 140