Halv maske, serien 7700
Leverandør: Honeywell Safety
N65770033 N65770032 N65770031
111-0289EA 600 NOK
111-0289 111-0290 111-0291
Halv maske, serien 7700
Respirators Flerbruksmasker Halvmasker
Myke, hypoallergeniske halvmasker i silikon. Utskiftbare patroner og filtre, for luftrensing på en rekke bruksområder. Fordi det er direkte kontakt mellom patron og ansikt, trengs ikke pakninger eller patronholdere.
  • Mykt silikon gjør disse vernemaskene tettsittende og behagelige
  • God passform, samtidig som holderopphengssystemet sørger for mindre press i trykkpunktene
  • Kan brukes sammen med vernebriller
Sertifiseringer: NIOSH-godkjent som støt- og penetrasjonsbestandige når de brukes sammen med patroner og/eller filtre fra North Safety.
Bestillingsinformasjon: Patroner og filtre må bestilles separat