Vernemaske, halvmaske, 6000- og 7000
Leverandør: 3M
6100S 6200M 6300L 7501 7502 7503 6212M 6223M 7523M
111-0061EA 660 NOK
111-0061 111-0062 111-0063 111-0065 111-0066 111-0067 111-0465 111-0466 111-2197
Vernemaske, halvmaske, 6000- og 7000
Respiratorer Flerbruksmasker Halvmasker
Gjenbrukbare, lette og behagelige å bruke. Har et mykt, hypoallergenisk materiale i ansiktsdelen og sentral utåndingsventil.
  • Bruker bajonettfiltre i 6000/2000-serien
  • Vernemaske med lavt vedlikeholdsbehov: kan demonteres, rengjøres og brukes om igjen mange ganger
  • Ingen ekstra deler er nødvendig, unntatt filtre og patroner
EN 140
Sertifiseringer: EN 140
Bestillingsinformasjon: Supplied without filters, which are sold separately (except 111-0465, 111-0466).