VWR® FFP2, Halvmasker for partikkelfiltrering, til engangsbruk
Leverandør: VWR Collection
113-0645EA 545 NOK
113-0645 113-0646
VWR® FFP2, Halvmasker for partikkelfiltrering, til engangsbruk
Respiratorer Engangsmasker Støvmasker
Disse maskene garanterer beskyttelse mot partikler, støv og aerosoler. Til bruk som beskyttelse mot ikke-toksiske faste stoffer, mot faste stoffer med lav toksisitet og mot flytende aerosoler.
  • Utåndingsventilen har det eksklusive åpne-/lukkesystemet med spjeldventil
  • Ekstra lett
  • Inneholder ikke lateks eller PVC.
EN 149:2001; EG 89/686 (11.B)
Sertifiseringer: EN 149:2001+A1:2009
NB: *Universal