VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP
Leverandør: VWR Collection
612-4401EA 1150 NOK
612-4401 612-4402 612-4403 612-4404 612-4405 612-4406 612-4407
VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP
Sylindere Målesylinder
PP, translucent, tall form, class B.
  • Ringgraderinger som er farget i blått
  • Stor sekskantet fot for bedre stabilitet
  • Dryppfri kant
  • Autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
Væskeavstøtende overflate motvirker væsketap. Den målte væskemengden er den samme som den dispenserte mengden.
DIN 12681, ISO 6706
Sertifiseringer: DIN 12681, ISO 6706