Målesylinder, blandesylinder, SILBERBRAND ETERNA
Leverandør: Brand
33962 33908 33920 33928 33938 33948 33954
612-5044EA 2000 NOK
612-5044 612-5038 612-5039 612-5040 612-5041 612-5042 612-5043
Målesylinder, blandesylinder, SILBERBRAND ETERNA
Sylindere Measuring Cylinders
Borosilicate glass 3.3, class B.
  • Kalibrert til å inneholde (TC, In):
  • Sekskantet glassfot, PP-propp (unntatt 612-5043 og 612-5044, som har åttekantet PE-propp)
  • ETERNA brune strekgraderinger
* Høyde uten propp.
Sertifiseringer: DIN EN ISO 4788