Målesylinder
Leverandør: HIRSCHMANN
2260160 2260170 2260175 2260180 2260186 2260190 2260193
612-3073EA 150 NOK
612-3073 612-3074 612-3075 612-3076 612-3077 612-3078 612-3079
Målesylinder
Sylindere Measuring Cylinders
DURAN®, borosilicate glass, tall form, class B.
  • Kalibrert til å inneholde (TC, In)
  • Avtakbar HDPE-fot og beskyttelseskrage, med helletut
  • Korte streker, blå graderinger
DIN EN ISO 4788
Sertifiseringer: DIN EN ISO 4788