Målesylinder
Leverandør: VITLAB
646941 647941 648941 649941 650941 651941 652941 653941
612-2426EA 59 NOK
612-2426 612-2427 612-2428 612-2429 612-4354 612-4355 612-4356 612-4357
Målesylinder
Sylindere Measuring Cylinders
PP, translucent, tall form, class B.
  • Preget gradering
  • Sekskantet fot
Sertifiseringer: DIN 12681 B / ISO 6706