Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, BLAUBRAND®
Leverandør: Brand
32162 32164 32105 32120 32128 32138 32148 32154 32108
612-5022EA 1350 NOK
612-5022 612-4118 612-5015 612-5017 612-5018 612-5019 612-5020 612-5021 612-5016
Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, BLAUBRAND®
Sylindere Målesylinder
Borosilicate glass 3.3, tall form, class A, DE-M marking.
  • Kalibrert til å inneholde (TC, In):
  • Sekskantet glassfot, med helletut
  • Ringmerker ved hovedgraderingen, merker og påskrift i blå emalje med høy kontrast
DIN EN ISO 4788
Sertifiseringer: DIN EN ISO 4788.
Bestillingsinformasjon: Supplied with a batch certificate. Measuring cylinders are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.