Målesylindere, høy form, klasse A, borosilikatglass, BLAUBRAND® ETERNA
Leverandør: Brand
32762 32764 32705 32708 32720 32728 32738 32748 32754 2.32762
612-5037EA 1450 NOK
612-5037 612-9268 612-5030 612-5031 612-5032 612-5033 612-5034 612-5035 612-5036 612-4898
Målesylindere, høy form, klasse A, borosilikatglass, BLAUBRAND® ETERNA
Sylindere Målesylinder
Borosilicate 3.3 glass, tall form, class A, conformity certified.
  • Kalibrert til å inneholde (TC, In):
  • Sekskantet glassfot, med helletut
  • Ringmerker ved hovedgraderingen, merker og påskrift i brun ETERNA-gradering
DIN EN ISO 4788
Sertifiseringer: DIN EN ISO 4788
Bestillingsinformasjon: Supplied with a batch certificate. Measuring cylinders are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.