Målesylinder
Leverandør: VITLAB
64704 64804 64904 65004 65204 65304
612-4412EA 190 NOK
612-4412 612-4413 612-4414 612-4415 612-4417 612-4418
Målesylinder
Sylindere Measuring Cylinders
PMP, klar, høy form, klasse A.
  • Med sekskanted fot og helletut
  • Individuelt kalibrert og merket med 'H'
  • Leveres med batchsertifikat
DIN 12681 / ISO 6706
Sertifiseringer: enligt DIN 12681/ISO 6706