Målesylinder
Leverandør: KARTELL
1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577
612-0951EA 165 NOK
612-0951 612-0952 612-0953 612-0954 612-0955 612-0956 612-0957 612-0958
Målesylinder
Sylindere Measuring Cylinders
PMP (TPX®), klar, høy form.
  • Med femkantet fot, helletut og blå gradering
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Kan brukes opp til 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Sertifiseringer: ISO 6706, BS 5404 Part 2