Målesylindere, høy form, klasse B, borosilikatglass, SILBERBRAND ETERNA
Leverandør: Brand
31962 31964 31920 31905 31908 31928 31938 31948 31954
612-5014EA 1200 NOK
612-5014 612-4218 612-5003 612-5000 612-5002 612-5004 612-5011 612-5012 612-5013
Målesylindere, høy form, klasse B, borosilikatglass, SILBERBRAND ETERNA
Sylindere Målesylinder
Borosilicate glass 3.3, tall form, class B.
  • Kalibrert til å inneholde (TC, In):
  • Sekskantet fot med helletut
  • Korte graderingsmerker, merker og påskrift i brun ETERNA-gradering
DIN EN ISO 4788
Sertifiseringer: DIN EN ISO 4788.