Målesylinder
Leverandør: Brand
34708 34720 34728 34738 34748 34754 34762 34764 34908 34920 34928 34938 34948 34954 34962 34964
612-4325EA 160 NOK
612-4325 612-4326 612-4327 612-4328 612-4329 612-4330 612-4331 612-4333 612-4631 612-4632 612-4633 612-4634 612-4635 612-4636 612-4637 612-4638
Målesylinder
Sylindere Measuring Cylinders
PMP, klar, høy form, klasse B.
  • Kalibrert til å inneholde (TC, In):
  • Med trykt skala i blått eller preget skala (preget skala anbefales for autoklavering)
  • Eksponering for temperaturer opptil +121 °C vil ikke forårsake permanent overskridelse av toleransegrensene
  • Rengjøringstemperaturer under +60 °C anbefales for å opprettholde merker og påskrift
DIN 12 681 / ISO 6706
Sertifiseringer: DIN 12 681 / ISO 6706