Målesylindere, høy form, klasse B, PP
Leverandør: Brand
34808 34820 34828 34838 34848 34854 34862 34864 35008 35020 35028 35038 35048 35054 35062 35064
612-4358EA 115 NOK
612-4358 612-4359 612-4360 612-4361 612-4362 612-4363 612-4364 612-4365 612-4641 612-4642 612-4643 612-4644 612-4645 612-4646 612-4647 612-4648
Målesylindere, høy form, klasse B, PP
Sylindere Målesylinder
PP, highly translucent, tall form, class B.
  • Kalibrert til å inneholde (TC, In):
  • Med trykt skala i blått eller preget
  • Eksponering for temperaturer på opptil +80 °C vil ikke forårsake permanent overskridelse av toleransegrensene. Rengjøringstemperaturer under +60 °C anbefales for å opprettholde merker og graderinger
DIN 12 681 / ISO 6706