Målesylinder
Leverandør: Kavalier
432140819 432141130 432141444 432141546 432141238 432141343
612-3770EA 400 NOK
612-3770 612-3773 612-3776 612-3777 612-3774 612-3775
Målesylinder
Sylindere Measuring Cylinders
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • Sekskantet fot, med helletut
  • Hvit gradering
Sertifiseringer: ISO 4788, DIN 12 680-1