Plater og moduler, FluoroNunc™ og LumiNunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
436110 436111 437111 437112 437591 437702 437796 437915 475515 475523
735-0002EA 4475 NOK
735-0002 735-0003 735-0004 735-0005 735-0006 735-0007 735-0008 735-0012 735-0070 735-0071
Plater og moduler, FluoroNunc™ og LumiNunc™
Mikroplater Immunologi-mikroplater og strips
PS, med MaxiSorp™- eller PolySorp™-behandlet overflate. For fluorescens- og luminescensbasert immunoanalyse og bindingsanalyse. Fås enten med sertifisert MaxiSorp™-overflate, med høy affinitet for molekyler med både hydrofile og hydrofobe domener, eller med PolySorp™-overflate, som er mindre polar enn MaxiSorp™ og har høy affinitet for mer hydrofobe molekyler.
  • Du kan velge mellom moduler med rammer eller plater med 96 brønner som enten er flate (F) eller C-formede
  • Hvite moduler/plater gir maksimal refleksjon med minimal autofluorescens og autoluminescens
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)