Immunologiplater og moduler, Nunc Immobilizer™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
436014 436006 436007 436013 436008 436015 436016 436017 436018 436020 436022 436023
734-1284EA 6375 NOK
734-1284 734-1277 734-1278 734-1283 734-1279 734-1285 734-1286 734-1287 734-1288 734-1290 734-1291 734-1292
Immunologiplater og moduler, Nunc Immobilizer™
Mikroplater Immunologi-mikroplater og strips
PS, ikke steril, uten lokk. Tilgjengelig med et utvalg av overflatekjemi: Aminooverflate for rask kobling av peptider og proteiner, streptavidinoverflate for rask kobling av biotinylerte biomolekyler som peptider, antistoffer, oligonukleotider eller haptener. Også tilgjengelig klar, for kolorimetriske analyser og prøvelagring, hvit, for luminescens- og fluorescensanalyser, eller svart, for fluorescensanalyser.
  • Ferdige plater og moduler som ikke krever aktiverings- eller blokkeringstrinn
  • Robuste og stabile overflater med lang holdbarhet
  • Høy sensitivitet