Plater, 96 MicroWell™-brønner, Nunc-Immuno™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
430341 439454 446140 446612 449824 456529 456537 460984 467320 467340 475094 475434 442404
735-0079EA 2575 NOK
735-0079 735-0199 735-0096 735-0097 735-0030 735-0033 735-0034 735-0038 735-0044 735-0045 735-0131 735-0068 735-0083
Plater, 96 MicroWell™-brønner, Nunc-Immuno™
Mikroplater HTS-mikroplater
PS, klar, uten lokk. Plater som er spesielt utformet for kvantitative og kvalitative fastfaseimmunoanalyser (for eksempel ELISA) og bindingsanalyser. Fås med MaxiSorp™-, PolySorp™-, MediSorp™- eller MultiSorp™-overflate*. Alle MaxiSorp™-platene har sertifisert homogen binding.
  • Du kan velge mellom høy kant eller pinchbar og flate (F), runde (U) eller C-formede brønnbunner
  • Platene er alfanumerisk merket og passer til alt standardutstyr
  • Kan også fås med strekkoder
MaxiSorp™ overflaten har høy affinitet for molekyler med både hydrofile og hydrofobeMore Product Information