Mikroplater, for fluorescensoppgaver
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
9502867 7605 7705 7805 7905
735-0533EA 2525 NOK
735-0533 735-0527 735-0528 735-0529 735-0530
Mikroplater, for fluorescensoppgaver
Mikroplater Immunologi-mikroplater og strips
Denne produktserien er spesielt utformet for bruk av fluorescens og har blant annet bindingsoverflater med Microfluor® og universalbinding (UB), og fås med enten sort eller hvit pigmentering, avhengig av de bestemte analysekravene.
  • Fås i 96-brønners- eller stripsbrønnformat for tilpassing til kravene for automatiske instrumenter
  • Microfluor®-mikroplatene har høye brønner for å unngå krysskontaminering
Sorte mikroplater har redusert bakgrunnssignal for å forbedre analysefølsomheten med minimal crosstalk, samtidig som lysspredning mellom brønnene unngås.More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400) NAR Certificate of Retirement