MicroWell™-plater, 96-brønns, FluoroNunc™ og LumiNunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
136101 136102 137101 137103
734-2002EA 3400 NOK
734-2002 734-2003 734-2017 734-2018
MicroWell™-plater, 96-brønns, FluoroNunc™ og LumiNunc™
Mikroplater HTS-mikroplater
PS, cellekulturbehandlede, sterile, med lokk. MicroWell™-plater med 96 brønner for fluorescens- og luminescensbasert analyse av celler. Svarte plater for fluorescensavlesing med minst mulig tilbakestrålt lys og bakgrunnsfluorescens. Hvite plater for luminescens med maksimal refleksjon og minimal autoluminescens.
  • Høye kanter på brønnene reduserer faren for krysskontaminering
  • Brønner med flat bunn (F) for optimale optiske egenskaper
  • Platekanter og lokk er utformet for minst mulig fordamping
  • Platene passer til alt standardutstyr
  • Sertifisert Nunclon™Δ-