Plater, med optisk bunn, 96- og 384-brønners, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
142761 142762 242763 242764 265301 265302 240074 164586 265300
734-2031EA 9125 NOK
734-2031 734-2032 734-2180 734-2181 732-2741 732-2742 734-2178 734-2086 732-2740
Plater, med optisk bunn, 96- og 384-brønners, Nunc™
Mikroplater HTS-mikroplater
Overdel i PS med PS-film eller dekkglass i glass av type 1,5. Disse platene er beregnet for fluorescens- og luminescensbaserte analyser og har hvit eller sort overdel med optisk klar bunn. De kan dermed leses fra bunnen eller toppen eller fra begge sider.
  • Kan brukes i automatiserte systemer
  • Alfanumerisk merkede brønner
  • Optimert for scintillasjonstelling
  • Lav bakgrunnsfluorescens sikrer nøyaktige resultater, på grunn av et høyere signal-til-støy-forhold
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement