MicroWell™-plater, 96-brønners, FluoroNunc™ og LumiNunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
236105 236107 236108 237105 237107 237108
732-2696EA 3525 NOK
732-2696 732-2697 732-2698 732-2699 732-2700 732-2701
MicroWell™-plater, 96-brønners, FluoroNunc™ og LumiNunc™
Mikroplater HTS-mikroplater
PS, ubehandlede, med pinchbar. MicroWell™-plater med 96 brønner for fluorescens- og luminescensbasert analyse. Svarte plater for fluorescensavlesing med minst mulig tilbakestrålt lys og bakgrunnsfluorescens. Hvite plater for luminescens med maksimal refleksjon og minimal autoluminescens.
  • Høye kanter på brønnene reduserer faren for krysskontaminering
  • Brønner med flat bunn (F) for optimale optiske egenskaper
  • Platene passer til alt standardutstyr
  • Kan brukes med lokk for MicroWell™-plater og forseglingsteip
Anbefalt arbeidsvolum: 200 µl per brønn