Plater, immunologi, 384-brønners, MaxiSorp™, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
460372 460518 464718
735-0035EA 4725 NOK
735-0035 735-0036 735-0114
Plater, immunologi, 384-brønners, MaxiSorp™, Nunc™
Mikroplater Immunologi-mikroplater og strips
PS, med sertifisert MaxiSorp™-overflatebehandling, med pinchbar. Fås med klare plater som egner seg for kolorimetriske analyser og oppbevaring av prøver, hvite plater for luminescensanalyser eller sorte plater for fluorescensanalyser.
  • Samme størrelse som en standard plate med 96 brønner
  • Hvite og sorte plater reduserer crosstalk
  • Avrundede firkantede brønner eliminerer vekevirkning
  • Flat bunn for optisk avlesing
  • Kan brukes i automatiske lesere og automatiserte systemer for væskehåndtering
Arbeidsområde: 10 - 100 µl per brønn.
Working range: 10 - 100 µl per well