Hvite mikroplater for luminescensoppgaver
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
7566 7567 7571 7572
735-0523EA 2775 NOK
735-0523 735-0524 735-0525 735-0526
Hvite mikroplater for luminescensoppgaver
Mikroplater Immunologi-mikroplater og strips
Denne serien omfatter Microlite™-mikroplater og hvite mikroplater med universalbinding (UB), som har tett pigmentering for å minimere interferens og gi høy reflektivitet. Disse egenskapene er ideelle for reaksjoner med intens luminescens, der lysspredning kan være et problem, eller analyser med minimal luminescens, der selv den minste mengde lys kan påvirke resultatene.
  • Microlite™+ surface offers minimum crosstalk and extra high reflectivity
  • Choice of 96-well or strip plate format
  • Flat bottom wells for optimum optical characteristics
Microlite™ 1+ erMore Product Information