MiniTrays, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
452256 470378 472400
735-0201EA 22500 NOK
735-0201 735-0202 735-0203
MiniTrays, Nunc™
Mikroplater Immunologi-mikroplater og strips
PS. Nyttig i studier av serotyping, cytotoksisitet og cellekloning.
  • Begrenset adsorpsjon av proteiner
  • Den optiske klarheten gjør at de kan brukes med inverterte mikroskoper
  • Lokkene har kodede klaffer for riktig plassering
  • Store hevede alfanumeriske koordinater
  • Overflaten er behandlet for å øke blandingen av prøve og reagens maksimalt
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Minibrett, lav profil, med lokk Minibrett, høy profil, S-plate
Environmentally Preferable
Totalt volum 10 µl 10 µl