Mikroplater, 96-brønner
Leverandør: Greiner Bio-One
655081_40 655001_40 655061_40 650061_40 651001_40 651061_40 655092_50 650001_40 675001_40 675061_40 655080_40 655001-000
391-3390EA 1300 NOK
391-3390 736-0227 738-0015 738-0005 738-0008 738-0009 738-0167 738-0004 738-0032 738-0033 738-0017 GREI655001-000
Mikroplater, 96-brønner
Mikroplater HTS-mikroplater
Krystallklar PS, uten lokk. Ideell for ELISA applikasjoner. Platene er tilgjengelige med overflate med høy proteinbindingsevne for polare proteiner (MICROLON® 600), eller en overflate som er mere hydrofob og binder derfor ikke-polare proteiner og peptider (MICROLON® 200).
  • Tilgjengelig som U-bunn, V-bunn, F-bunn, F-bunn (med høy kant) og halvt volum.
  • Fri for humant DNA, DNase og RNase frie og pyrogenfrie.