Mikroplater, 96-brønners
Leverandør: Greiner Bio-One
650101_100 651101_100 655101_100 655161_100 651161_100 650161_100 655077_40 655075_40 655076_40 655074_40 655094_40 655095_40 655096_40 655097_40 655191_50 651191_400 655944BE
391-3605EA 1850 NOK
391-3605 391-3610 391-3615 736-0119 736-0223 391-3311 391-3629 736-0228 736-0229 738-0016 738-0020 738-0021 738-0022 738-0023 738-0168 738-0208 GREI655944BE
Mikroplater, 96-brønners
Mikroplater HTS-mikroplater
PS, uten lokk. Vi har et stort utvalg av ulike 96-brønners mikroplater med mange forskjellige overflatebehandlinger og ulike brønnprofiler, og med solid eller µClear®-bunn. Alle platene er uten DNase, RNase og humant DNA, og de er pyrogenfrie.