Mikroplater, 96-brønners
Leverandør: Greiner Bio-One
655201_100 650201_100 651201_100 650204_100 650205_100 650206_100 650261_100 651203_100 651204_100 651261_100 655205_100 655206_100 655261_100 650203_100 650209_100 651209_100 655209_100 650207_100
736-0121EA 2725 NOK
736-0121 736-0116 736-0118 GREI650204_100 GREI650205_100 GREI650206_100 736-0117 GREI651203_100 GREI651204_100 GREI651261_100 GREI655205_100 GREI655206_100 736-0122 GREI650203_100 738-0007 738-0011 738-0026 738-0006
Mikroplater, 96-brønners
Mikroplater HTS-mikroplater
PP, ubehandlede, uten lokk. Disse mikroplatene er ideelle for oppbevaring av DNA eller RNA, kulturer, 96-brønners langvarig oppbevaring av agenser. Tilgjengelige sterile eller ikke-sterile og med rund, konisk eller flat bunn.
  • Ensartede ytre mål med 9 mm avstand mellom brønnene
  • Alfanumerisk brønnkoding
  • Høy kjemisk motstandskraft og temperaturbestandighet (−196 til +121 °C)
  • Kan forsegles med klebefilm, varmeforseglinger eller CapMats
  • RNase og DNase frie