Mikroplater, 384-brønners
Leverandør: Greiner Bio-One
781186_32 781075_40 781185_32 781076_40 781101_100 788095_80 788096_80 781074_40 781162_100 784075_40 784101_40 784076_40 781096_40 781097_40 788876_80 784074_40 781077_40 784075-25_150 784086_32 793855_60 788101_80
736-0149EA 2150 NOK
736-0149 736-0139 736-0148 736-0140 736-0146 738-0101 738-0102 736-0138 736-0147 736-0154 738-0095 738-0094 736-0144 736-0145 GREI788876_80 GREI784074_40 738-0155 GREI784075-25_150 GREI784086_32 GREI793855_60 GREI788101_80
Mikroplater, 384-brønners
Mikroplater HTS-mikroplater
PS. Med unntak av Small Volume™ har alle 384-brønners PS-mikroplater avrundede, kvadratiske brønner, som kombinerer fordelene med fleksibelt arbeidsvolum (10–130 µl) med redusert vekevirkning og bobledannelse. Small Volume™-plater har runde brønner med konisk geometri, som gir arbeidsvolumer på så lite som 4–25 µl. Alle platene leveres uten lokk, med unntak av enkelte sterile formater.
  • Brønner med flat bunn
  • Valg mellom solid bunn eller µClear®-bunn
  • Tilgjengelig med middels høy eller høy bindingsgrad
  • Uten DNase, RNase og humant DNA, og ikke-pyrogen.