Mikroplater, 384-brønners
Leverandør: Greiner Bio-One
781201_100 781209_100 781280_100 781207_100 784201_100 784209_100 784261_100
736-0150EA 9650 NOK
736-0150 738-0064 736-0152 738-0500 738-0507 738-0509 GREI784261_100
Mikroplater, 384-brønners
Mikroplater HTS-mikroplater
PP, without lid.
  • Høy kjemisk-og temperaturbestandighet (-196 til +121 °C)
  • Standardplater finnes med flat eller V-formet brønnprofil
  • Deep Well Small Volume™-plater har en konisk, firkantet brønngeometri med flat bunn som sikrer nøyaktig pipettering, og dermed reduserer dødvolumet
  • Finnes i klar, svart eller hvit